Principaux documents
SAB1408361
Sigma-Aldrich
Anti-ZADH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686P10120, FLJ39091, PGR-2, PGR2, PTRG2, ZADH1
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTGR2(145482)
Description générale
This gene encodes an enzyme involved in the metabolism of prostaglandins. The encoded protein catalyzes the NADPH-dependent conversion of 15-keto-prostaglandin E2 to 15-keto-13,14-dihydro-prostaglandin E2. This protein may also be involved in regulating activation of the peroxisome proliferator-activated receptor. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogène
ZADH1 (NP_689657.1, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIVQRVVLNSRPGKNGNPVAENFRMEEVYLPDNINEGQVQVRTLYLSVDPYMRCRMNEDTGTDYITPWQLSQVVDGGGIGIIEESKHTNLTKGDFVTSFYWPWQTKVILDGNSLEKVDPQLVDGHLSYFLGAIGMPGLTSLIGIQEKGHITAGSNKTMVVSGAAGACGSVAGQIGHFLGCSRVVGICGTHEKCILLTSELGFDAAINYKKDNVAEQLRESCPAGVDVYFDNVGGNISDTVISQMNENSHIILCGQISQYNKDVPYPPPLSPAIEAIQKERNITRERFLVLNYKDKFEPGILQLSQWFKEGKLKIKETVINGLENMGAAFQSMMTGGNIGKQIVCISEEISL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable