Principaux documents
SAB1408213
Sigma-Aldrich
Anti-CMTM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CKLFH, CKLFH1, CKLFSF1, MGC71870
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~12.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CMTM1(113540)
Catégories apparentées
Description générale
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies of signaling molecules. The protein encoded by this gene may play an important role in testicular development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
CMTM1 (NP_851787.1, 1 a.a. ~ 114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPEHAKPESSEAPSGNLKQPETAAALSLILGALACFIITQANESFITITSLEICIVVFFILIYVLTLHHLLTYLHWPLLDLTNSIITAVFLSVVAILAMQEKKRRHLLYVGGR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable