Principaux documents
SAB1408117
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM55 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MURF-2, RNF29
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM55(84675)
Description générale
The protein encoded by this gene contains a RING zinc finger, a motif known to be involved in protein-protein interactions. This protein associates transiently with microtubules, myosin, and titin during muscle sarcomere assembly. It may act as a transient adaptor and plays a regulatory role in the assembly of sarcomeres. Four alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogène
TRIM55 (NP_908974.1, 1 a.a. ~ 452 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSASLNYKSFSKEQQTMDNLEKQLICPICLEMFTKPVVILPCQHNLCRKCASDIFQASNPYLPTRGGTTMASGGRFRCPSCRHEVVLDRHGVYGLQRNLLVENIIDIYKQESTRPEKKSDQPMCEEHEEERINIYCLNCEVPTCSLCKVFGAHKDCQVAPLTHVFQRQKSELSDGIAILVGSNDRVQGVISQLEDTCKTIEECCRKQKQELCEKFDYLYGILEERKNEMTQVITRTQEEKLEHVRALIKKYSDHLENVSKLVESGIQFMDEPEMAVFLQNAKTLLKKISEASKAFQMEKIEHGYENMNHFTVNLNREEKIIREIDFYREDEDEEEEEGGEGEKEGEGEVGGEAVEVEEVENVQTEFPGEDENPEKASELSQVELQAAPGALPVSSPEPPPALPPAADAPVTQIGFEAPPLQGQAAAPASGSGADSEPARHIFSFSWLNSLNE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable