SAB1408070
Anti-CRISPLD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRISP10, DKFZp762F133, LCRISP1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~56.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRISPLD1(83690)
Catégories apparentées
Description générale
The gene CRISPLD1 (cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 1) is mapped to human chromosome 8q21.11. It has more cysteine residues compared to other similar sized proteins.
Immunogène
Sequence
MKCTAREWLRVTTVLFMARAIPAMVVPNATLLEKLLEKYMDEDGEWWIAKQRGKRAITDNDMQSILDLHNKLRSQVYPTASNMEYMTWDVELERSAESWAESCLWEHGPASLLPSIGQNLGAHWGRYRPPTFHVQSWYDEVKDFSYPYEHECNPYCPFRCSGPVCTHYTQVVWATSNRIGCAINLCHNMNIWGQIWPKAVYLVCNYSPKGNWWGHAPYKHGRPCSACPPSFGGGCRENLCYKEGSDRYYPPREEETNEIERQQSQVHDTHVRTRSDDSSRNEVISAQQMSQIVSCEVRLRDQCKGTTCNRYECPAGCLDSKAKVIGSVHYEMQSSICRAAIHYGIIDNDGGWVDITRQGRKHYFIKSNRNGIQTIGKYQSANSFTVSKVTVQAVTCETTVEQLCPFHKPASHCPRVYCPRNCMQANPHYARVIGTRVYSDLSSICRAAVHAGVVRNHGGYVDVMPVDKRKTYIASFQNGIFSESLQNPPGGKAFRVFAVV
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable