Principaux documents
SAB1408012
Sigma-Aldrich
Anti-MOGAT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DGAT2L5, FLJ22644, MGAT2, MGC119183, MGC119184, MGC119185
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MOGAT2(80168)
Description générale
Dietary fat absorption from the small intestine is facilitated by acyl-CoA:monoacylglycerol transferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) and acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase (DGAT; see MIM 604900) activities. MOGAT catalyzes the joining of monoacylglycerol and fatty acyl-CoAs to form diacylglycerol (Yen and Farese, 2003 [PubMed 12621063]).[supplied by OMIM
Immunogène
MOGAT2 (AAI03879.1, 1 a.a. ~ 284 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVEFAPLFMPWERRLQTLAVLQFVFSFLALAEICTVGFIALLFTRFWLLTVLYAAWWYLDRDKPRQGGRHIQAIRCWTIWKYMKDYFPISLVKTAELDPSRNYIAGFHPHGVLAVGAFANLCTESTGFSSIFPGIRPHLMMLTLWFRAPFFRDYIMSAGLVTSEKESAAHILNRKGGGNLLGIIVGGAQEALDARPGSFTLLLRNRKGFVRLALTHGYQASGKSTLGSVGNWQGFYFGGKMAETNADSILVEIFSPFTIKIIFWCLMPKYLEKFPQRRLSDLRN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable