Principaux documents
SAB1407987
Sigma-Aldrich
Anti-DCAKD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ22955
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~26.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCAKD(79877)
Catégories apparentées
Immunogène
DCAKD (NP_079095.2, 1 a.a. ~ 231 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLVGLTGGIASGKSSVIQVFQQLGCAVIDVDVMARHVVQPGYPAHRRIVEVFGTEVLLENGDINRKVLGDLIFNQPDRRQLLIAITHPEIRKEMMKETFKYFLRGYRYVILDIPLLFETKKLLKYMKHTVVVYCDRDTQLARLMRRNSLNRKDAEARINAQLPLTDKARMARHVLDNSGEWSVTKRQVILLHTELERSLEYLPLRFGVLTGLAAIASLLYLLTHYLLPYA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable