Principaux documents
SAB1407850
Sigma-Aldrich
Anti-RBKS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686G13268, RBSK
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.53 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBKS(64080)
Description générale
The ribokinase encoded by this gene belongs to the pfkB family of carbohydrate kinases. It phosphorylates ribose to form ribose-5-phosphate in the presence of ATP and magnesium as a first step in ribose metabolism. (provided by RefSeq)
Immunogène
RBKS (AAH17425, 1 a.a. ~ 322 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASGEPQRQWQEEVAAVVVVGSCMTDLVSLTSRLPKTGETIHGHKFFIGFGGKGANQCVQAARLGAMTSMVCKVGKDSFGNDYIENLKQNDISTEFTYQTKDAATGTASIIVNNEGQNIIVIVAGANLLLNTEDLRAAANVISRAKVMVCQLEITPATSLEALTMARRSGVKTLFNPAPAIADLDPQFYTLSDVFCCNESEAEILTGLTVGSAADAGEAALVLLKRGCQVVIITLGAEGCVVLSQTEPEPKHIPTEKVKAVDTTGAGDSFVGALAFYLAYYPNLSLEDMLNRSNFIAAVSVQAAGTQSSYPYKKDLPLTLF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable