SAB1407737
Anti-RP5-1022P6.2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ11085, KIAA1434, MGC26147, PREI4
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~76 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RP5-1022P6.2(56261)
Immunogène
Sequence
MTPSQVAFEIRGTLLPGEVFAICGSCDALGNWNPQNAVALLPENDTGESMLWKATIVLSRGVSVQYRYFKGYFLEPKTIGGPCQVIVHKWETHLQPRSITPLESEIIIDDGQFGIHNGVETLDSGWLTCQTEIRLRLHYSEKPPVSITKKKLKKSRFRVKLTLEGLEEDDDDRVSPTVLHKMSNSLEISLISDNEFKCRHSQPECGYGLQPDRWTEYSIQTMEPDNLELIFDFFEEDLSEHVVQGDALPGHVGTACLLSSTIAESGKSAGILTLPIMSRNSRKTIGKVRVDYIIIKPLPGYSCDMKSSFSKYWKPRIPLDVGHRGAGNSTTTAQLAKVQENTIASLRNAASHGAAFVEFDVHLSKDFVPVVYHDLTCCLTMKKKFDADPVELFEIPVKELTFDQLQLLKLTHVTALKSKDRKESVVQEENSFSENQPFPSLKMVLESLPEDVGFNIEIKWICQQRDGMWDGNLSTYFDMNLFLDIILKTVLENSGKRRIVFSSFDADICTMVRQKQNKYPILFLTQGKSEIYPELMDLRSRTTPIAMSFAQFENLLGINVHTEDLLRNPSYIQEAKAKGLVIFCWGDDTNDPENRRKLKELGVNGLIYDRIYDWMPEQPNIFQVEQLERLKQELPELKSCLCPTVSRFVPSSLCGESDIHVDANGIDNVENA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable