Key Documents
SAB1407687
Sigma-Aldrich
Anti-CNDP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CN2, CPGL, FLJ10830, HsT2298, PEPA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~52.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNDP2(55748)
Description générale
CNDP2, also known as tissue carnosinase and peptidase A (EC 3.4.13.18), is a nonspecific dipeptidase rather than a selective carnosinase (Teufel et al., 2003 [PubMed 12473676]).[supplied by OMIM
Immunogène
CNDP2 (AAH01375.1, 1 a.a. ~ 475 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALTTLFKYIDENQDRYIKKLAKWVAIQSVSAWPEKRGEIRRMMEVAAADVKQLGGSVELVDIGKQKLPDGSEIPLPPILLGRLGSDPQKKTVCIYGHLDVQPAALEDGWDSEPFTLVERDGKLYGRGSTDDKGPVAGWINALEAYQKTGQEIPVNVRFCLEGMEESGSEGLDELIFARKDTFFKDVDYVCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSHKKDILMHRWRYPSLSLHGIEGAFSGSGAKTVIPRKVVGKFSIRLVPNMTPEVVGEQVTSYLTKKFAELRSPNEFKVYMGHGGKPWVSDFSHPHYLAGRRAMKTVFGVEPDLTREGGSIPVTLTFQEATGKNVMLLPVGSADDGAHSQNEKLNRYNYIEGTKMLAAYLYEVSQLKD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable