Principaux documents
SAB1407582
Sigma-Aldrich
Anti-SNRK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp779A1866, FLJ20224, HSNFRK, KIAA0096
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~84.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRK(54861)
Description générale
SNRK is a member of the sucrose nonfermenting (SNF)-related kinase family of serine/threonine kinases (Kertesz et al., 2002 [PubMed 12234663]).[supplied by OMIM
Immunogène
SNRK (AAH71567.1, 1 a.a. ~ 765 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGFKRGYDGKIAGLYDLDKTLGRGHFAVVKLARHVFTGEKVAVKVIDKTKLDTLATGHLFQEVRCMKLVQHPNIVRLYEVIDTQTKLYLILELGDGGDMFDYIMKHEEGLNEDLAKKYFAQIVHAISYCHKLHVVHRDLKPENVVFFEKQGLVKLTDFGFSNKFQPGKKLTTSCGSLAYSAPEILLGDEYDAPAVDIWSLGVILFMLVCGQPPFQEANDSETLTMIMDCKYTVPSHVSKECKDLITRMLQRDPKRRAYLEEIENHPWLQGVDPSPATKYNIPLVSYKNLSEEEHNSIIQRMVLGDIADRDAIVEALETNRYNHITATYFLLAERILREKQEKEIQTRSASPSNIKAQFRQSWPTKIDVPQDLEDDLTATPLSHATVPQSPARAADSVLNGHRSKGLCDSAKKDDLPELAGPALSTVPPASLKPTASGRKCLFRVEEDEEEDEEDKKPMSLSTQVVLRRKPSVTNRLTSRKSAPVVNQIFEEGESDDEFDMDENLPPKLSRLKMNIASPGTVHKRYHRRKSQGRGSSCSSSETSDDDSESRRRLDKDSGFTYSWHRRDSSEGPPGSEGDGGGQSKPSNASGGVDKASPSENNAGGGSPSSGSGGNPTNTSGTTRRCAGPSNSMQLASRSAGELVESLKLMSLCLGSQLHGSTKYIIDPQNGLSFSSVKVQEKSTWKMCISSTGNAGQVPAVGGIKFFSDHMADTTTELERIRSKNLKNNVLQLPLCEKTISVNIQRNPKEGLLCASSPASCCHVI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable