Principaux documents
SAB1407439
Sigma-Aldrich
Anti-YBX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CONTRIN, CSDA3, DBPC, MGC45104, MSY2
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YBX2(51087)
Catégories apparentées
Description générale
YBX2 is a germ-cell specific member of the vertebrate Y box family of nucleic acid-binding proteins (Gu et al., 1998 [PubMed 9780336]; Tekur et al., 1999 [PubMed 10100484]).[supplied by OMIM
Immunogène
YBX2 (NP_057066.1, 1 a.a. ~ 364 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEVEAAAVATAVPAATVPATAAGVVAVVVPVPAGEPQKGGGAGGGGGAASGPAAGTPSAPGSRTPGNPATAVSGTPAPPARSQADKPVLAIQVLGTVKWFNVRNGYGFINRNDTKEDVFVHQTAIKRNNPRKFLRSVGDGETVEFDVVEGEKGAEATNVTGPGGVPVKGSRYAPNRRKSRRFIPRPPSVAPPPMVAEIPSAGTGPGSKGERAEDSGQRPRRWCPPPFFYRRRFVRGPRPPNQQQPIEGTDRVEPKETAPLEGHQQQGDERVPPPRFRPRYRRPFRPRPRQQPTTEGGDGETKPSQGPADGSRPEPQRPRNRPYFQRRRQQAPGPQQAPGPRQPAAPETSAPVNSGDPTTTILE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable