SAB1407412
Anti-SMARCAL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HARP, HHARP
639,00 $
About This Item
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~105.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCAL1(50485)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSLPLTEEQRKKIEENRQKALARRAEKLLAEQHQRTSSGTSIAGNPFQAKQGPSQNFPRESCKPVSHGVIFKQQNLSSSSNADQRPHDSHSFQAKGIWKKPEEMPTACPGHSPRSQMALTGISPPLAQSPPEVPKQQLLSYELGQGHAQASPEIRFTPFANPTHKPLAKPKSSQETPAHSSGQPPRDAKLEAKTAKASPSGQNISYIHSSSESVTPRTEGRLQQKSGSSVQKGVNSQKGKCVRNGDRFQVLIGYNAELIAVFKTLPSKNYDPDTKTWNFSMNDYSALMKAAQSLPTVNLQPLEWAYGSSESPSTSSEGQAGLPSAPSLSFVKGRCMLISRAYFEADISYSQDLIALFKQMDSRRYDVKTRKWSFLLEEHSKLIAKVRCLPQVQLDPLPTTLTLAFASQLKKTSLSLTPDVPEADLSEVDPKLVSNLMPFQRAGVNFAIAKGGRLLLADDMGLGKTIQAICIAAFYRKEWPLLVVVPSSVRFTWEQAFLRWLPSLSPDCINVVVTGKDRLTAGLINIVSFDLLSKLEKQLKTPFKVVIIDESHFLKNSRTARCRAAMPVLKVAKRVILLSGTPAMSRPAELYTQIIAVKPTFFPQFHAFGLRYCDAKRMPWGWDYSGSSNLGELKLLLEEAVMLRRLKSDVLSQLPAKQRKIVVIAPGRINARTRAALDAAAKEMTTKDKTKQQQKDALILFFNRTAEAKIPSVIEYILDLLESGREKFLVFAHHKVVLDAITQELERKHVQHIRIDGSTSSAEREDLCQQFQLSERHAVAVLSITAANMGLTFSSADLVVFAELFWNPGVLIQAEDRVHRIGQTSSVGIHYLVAKGTADDYLWPLIQEKIKVLAEAGLSETNFSEMTESTDYLYKDPKQQKIYDLFQKSFEKEGSDMELLEAAESFDPGSASGTSGSSSQNMGDTLDESSLTASPQKKRRFEFFDNWDSFTSPL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable