Principaux documents
SAB1407359
Sigma-Aldrich
Anti-RABGEF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ32302, RABEX5, rabex-5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~56.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABGEF1(27342)
Description générale
RABGEF1 forms a complex with rabaptin-5 (RABPT5; MIM 603616) that is required for endocytic membrane fusion, and it serves as a specific guanine nucleotide exchange factor for RAB5 (RAB5A; MIM 179512) (Horiuchi et al., 1997 [PubMed 9323142]).[supplied by OMIM
Immunogène
RABGEF1 (NP_055319.1, 1 a.a. ~ 491 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLKSERRGIHVDQSDLLCKKGCGYYGNPAWQGFCSKCWREEYHKARQKQIQEDWELAERLQREEEEAFASSQSSQGAQSLTFSKFEEKKTNEKTRKVTTVKKFFSASSRVGSKKEIQEAKAPSPSINRQTSIETDRVSKEFIEFLKTFHKTGQEIYKQTKLFLEGMHYKRDLSIEEQSECAQDFYHNVAERMQTRGKVPPERVEKIMDQIEKYIMTRLYKYVFCPETTDDEKKDLAIQKRIRALRWVTPQMLCVPVNEDIPEVSDMVVKAITDIIEMDSKRVPRDKLACITKCSKHIFNAIKITKNEPASADDFLPTLIYIVLKGNPPRLQSNIQYITRFCNPSRLMTGEDGYYFTNLCCAVAFIEKLDAQSLNLSQEDFDRYMSGQTSPRKQEAESWSPDACLGVKQMYKNLDLLSQLNERQERIMNEAKKLEKDLIDWTDGIAREVQDIVEKYPLEIKPPNQPLAAIDSENVENDKLPPPLQPQVYAG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable