Principaux documents
SAB1407278
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R16B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ANKRD4, KIAA0823, TIMAP
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~63.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Description générale
The protein encoded by this gene is membrane-associated and contains five ankyrin repeats, a protein phosphatase-1-interacting domain, and a carboxy-terminal CAAX box domain. Synthesis of the encoded protein is inhibited by transforming growth factor beta-1. The protein may bind to the membrane through its CAAX box domain and may act as a signaling molecule through interaction with protein phosphatase-1. (provided by RefSeq)
Immunogène
PPP1R16B (NP_056383.1, 1 a.a. ~ 567 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASHVDLLTELQLLEKVPTLERLRAAQKRRAQQLKKWAQYEQDLQHRKRKHERKRSTGGRRKKVSFEASVALLEASLRNDAEEVRYFLKNKVSPDLCNEDGLTALHQCCIDNFEEIVKLLLSHGANVNAKDNELWTPLHAAATCGHINLVKILVQYGADLLAVNSDGNMPYDLCEDEPTLDVIETCMAYQGITQEKINEMRVAPEQQMIADIHCMIAAGQDLDWIDAQGATLLHIAGANGYLRAAELLLDHGVRVDVKDWDGWEPLHAAAFWGQMQMAELLVSHGASLSARTSMDEMPIDLCEEEEFKVLLLELKHKHDVIMKSQLRHKSSLSRRTSSAGSRGKVVRRASLSDRTNLYRKEYEGEAILWQRSAAEDQRTSTYNGDIRETRTDQENKDPNPRLEKPVLLSEFPTKIPRGELDMPVENGLRAPVSAYQYALANGDVWKVHEVPDYSMAYGNPGVADATPPWSSYKEQSPQTLLELKRQRAAAKLLSHPFLSTHLGSSMARTGESSSEGKAPLIGGRTSPYSSNGTSVYYTVTSGDPPLLKFKAPIEEMEEKVHGCCRIS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable