Principaux documents
SAB1407254
Sigma-Aldrich
Anti-LMOD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
1D, 64kD, D1, FLJ55689, SM-LMOD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~29.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMOD1(25802)
Catégories apparentées
Description générale
The leiomodin 1 protein has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves′ disease and thyroid-associated ophthalmopathy. (provided by RefSeq)
Immunogène
LMOD1 (AAH01755, 1 a.a. ~ 269 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELEKELDVVDPDGSVPVGLRQRNQTEKQSTGVYNREAMLNFCEKETKKLMQREMSMDESKQVETKTDAKNGEERGRDASKKALGPRRDSDLGKEPKRGGLKKSFSRDRDEAGGKSGEKPKEEKIIRGIDKGRVRAAVDKKEAGKDGRGEERAVATKKEEEKKGSDRNTGLSRDKDKKREEMKEVAKKEDDEKVKGGAPAAPPPPPPPLAPPLIMENLKNSLSPATQRKMGDKVLPAQEKNSRDQLLAAIRSSNLKQLKKVEVPKLLQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable