SAB1406985
Anti-KNTC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HEC, HEC1, KNTC2, TID3, hsNDC80
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~73.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDC80(10403)
Description générale
Immunogène
Sequence
MKRSSVSSGGAGRLSMQELRSQDVNKQGLYTPQTKEKPTFGKLSINKPTSERKVSLFGKRTSGHGSRNSQLGIFSSSEKIKDPRPLNDKAFIQQCIRQLCEFLTENGYAHNVSMKSLQAPSVKDFLKIFTFLYGFLCPSYELPDTKFEEEVPRIFKDLGYPFALSKSSMYTVGAPHTWPHIVAALVWLIDCIKIHTAMKESSPLFDDGQPWGEETEDGIMHNKLFLDYTIKCYESFMSGADSFDEMNAELQSKLKDLFNVDAFKLESLEAKNRALNEQIARLEQEREKEPNRLESLRKLKASLQGDVQKYQAYMSNLESHSAILDQKLNGLNEEIARVELECETIKQENTRLQNIIDNQKYSVADIERINHERNELQQTINKLTKDLEAEQQKLWNEELKYARGKEAIETQLAEYHKLARKLKLIPKGAENSKGYDFEIKFNPEAGANCLVKYRAQVYVPLKELLNETEEEINKALNKKMGLEDTLEQLNAMITESKRSVRTLKEEVQKLDDLYQQKIKEAEEEDEKCASELESLEKHKHLLESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable