SAB1406816
Anti-COG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CDG2G, DKFZp762L1710, KIAA1381, LDLB
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~109 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COG1(9382)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MATAATSPALKRLDLRDPAALFETHGAEEIRGLERQVRAEIEHKKEELRQMVGERYRDLIEAADTIGQMRRCAVGLVDAVKATDQYCARLRQAGSAAPRPPRAQQPQQPSQEKFYSMAAQIKLLLEIPEKIWSSMEASQCLHATQLYLLCCHLHSLLQLDSSSSRYSPVLSRFPILIRQVAAASHFRSTILHESKMLLKCQGVSDQAVAEALCSIMLLEESSPRQALTDFLLARKATIQKLLNQPHHGAGIKAQICSLVELLATTLKQAHALFYTLPEGLLPDPALPCGLLFSTLETITGQHPAGKGTGVLQEEMKLCSWFKHLPASIVEFQPTLRTLAHPISQEYLKDTLQKWIHMCNEDIKNGITNLLMYVKSMKGLAGIRDAMWELLTNESTNHSWDVLCRRLLEKPLLFWEDMMQQLFLDRLQTLTKEGFDSISSSSKELLVSALQELESSTSNSPSNKHIHFEYNMSLFLWSESPNDLPSDAAWVSVANRGQFASSGLSMKAQAISPCVQNFCSALDSKLKVKLDDLLAYLPSDDSSLPKDVSPTQAKSSAFDRYADAGTVQEMLRTQSVACIKHIVDCIRAELQSIEEGVQGQQDALNSAKLHSVLFMARLCQSLGELCPHLKQCILGKSESSEKPAREFRALRKQGKVKTQEIIPTQAKWQEVKEVLLQQSVMGYQVWSSAVVKVLIHGFTQSLLLDDAGSVLATATSWDELEIQEEAESGSSVTSKIRLPAQPSWYVQSFLFSLCQEINRVGGHALPKVTLQEMLKSCMVQVVAAYEKLSEEKQIKKEGAFPVTQNRALQLLYDLRYLNIVLTAKGDEVKSGRSKPDSRIEKVTDHLEALIDPFDLDVFTPHLNSNLHRLVQRTSVLFGLVTGTENQLAPRSSTFNSQEPHNILPLASSQIRFGLLPLSMTSTRKAKSTRNIETKAQVVPPARSTAGDPTVPGSLFRQLVSEEDNTSAPSLFKLGWLSSMTK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable