Principaux documents
SAB1406642
Sigma-Aldrich
Anti-MFAP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MAGP2, MP25
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~19.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFAP5(8076)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a 25-kD microfibril-associated glycoprotein which is rich in serine and threonine residues. It lacks a hydrophobic carboxyl terminus and proline-, glutamine-, and tyrosine-rich regions, which are characteristics of a related 31-kDa microfibril-associated glycoprotein (MFAP2). The close similarity between these two proteins is confined to a central region of 60 aa where precise alignment of 7 cysteine residues occurs. The structural differences suggest that this encoded protein has some functions that are distinct from those of MFAP2. (provided by RefSeq)
Immunogène
MFAP5 (NP_003471.1, 1 a.a. ~ 173 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLLGPKVLLFLAAFIITSDWIPLGVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRRSNYFRLPPCENVDLQRPNGL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable