Principaux documents
SAB1406635
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PDCN, SRN1
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1262
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1262
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPHS2(7827)
Description générale
This gene encodes the glomerular protein podocin which plays a role in the regulation of glomerular permeability, and acts as a linker between the plasma membrane and the cytoskeleton. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive steroid-resistant nephrotic syndrome (SRN). SRN is characterized by onset between three months and five years, resistance to steroid therapy and rapid progression to end-stage renal disease. An alternative splice variant has been described but its full length sequence has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
NPHS2 (AAH29141.1, 1 a.a. ~ 315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERRARSSSRESRGRGGRTPHKENKRAKAERSGGGRGRQEAGPEPSGSGRAGTPGEPRAPAATVVDVDEVRGSGEEGTEVVALLESERPEEGTKSSGLGACEWLLVLISLLFIIMTFPFSIWFCVKVVQEYERVIIFRLGHLLPGRAKGPGLFFFLPCLDTYHKVDLRLQTLEIPFHEVALDSVTCIWGIKVERIEIKDVRLPAGLQHSLAVEAEAQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable