Principaux documents
SAB1405795
Sigma-Aldrich
Anti-FARSA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CML33, FARSL, FARSLA, FRSA, PheHA
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~57.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FARSA(2193)
Description générale
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a product which is similar to the catalytic subunit of prokaryotic and Saccharomyces cerevisiae phenylalanyl-tRNA synthetases (PheRS). This gene product has been shown to be expressed in a tumor-selective and cell cycle stage- and differentiation-dependent manner, the first member of the tRNA synthetase gene family shown to exhibit this type of regulated expression (provided by RefSeq)
Immunogène
FARSA (NP_004452.1, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADGQVAELLLRRLEASDGGLDSAELAAELGMEHQAVVGAVKSLQALGEVIEAELRSTKHWELTAEGEEIAREGSHEARVFRSIPPEGLAQSELMRLPSGKVGFSKAMSNKWIRVDKSAADGPRVFRVVDSMEDEVQRRLQLVRGGQAEKLGEKERSELRKRKLLAEVTLKTYWVSKGSAFSTSISKQETELSPEMISSGSWRDRPFKPYNFLAHGVLPDSGHLHPLLKVRSQFRQIFLEMGFTEMPTDNFIESSFWNFDALFQPQQHPARDQHDTFFLRDPAEALQLPMDYVQRVKRTHSQGGYGSQGYKYNWKLDEARKNLLRTHTTSASARALYRLAQKKPFTPVKYFSIDRVFRNETLDATHLAEFHQIEGVVADHGLTLGHLMGVLREFFTKLGITQLRFKPAYNPYTEPSMEVFSYHQGLKKWVEVGNSGVFRPEMLLPMGLPENVSVIAWGLSLERPTMIKYGINNIRELVGHKVNLQMVYDSPLCRLDAEPRPPPTQEAA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable