MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1405363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMA8 antibody produced in mouse
clone 5A8, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC26605, PSMA7L
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSMA8(143471)
Immunogène
PSMA8 (NP_653263, 143 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDDDGISRLYQTDPSGTYHAWKANAIGRSAKTVREFLEKNYTEDAIASDSEAIKLAIKALLEVVQSGGRNIELAIIRRNQPLKMFSAKEVELYVTEIEK
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable