SAB1405336
Monoclonal Anti-CGB2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F8, ascites fluid
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~32.27 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CGB2(114336)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSTSPVLAEDIPLRERHVKGAAAVAAAEHGRDMGIQGAASATVPPHQCHPGCGEGG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable