Principaux documents
SAB1405299
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SETDB2 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C13orf4, CLLD8, CLLL8, DKFZp586I0123, DKFZp761J1217, KMT1F
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SETDB2(83852)
Description générale
Proteins that contain a SET domain, such as SETDB2, modulate gene expression epigenetically through histone H3 (see MIM 601128) methylation. SETDB2 is likely a histone H3 methyltransferase, as it contains both the active site and flanking cysteine residues required for catalytic activity (Zhang et al., 2003 [PubMed 12754510]).[supplied by OMIM
Immunogène
SETDB2 (NP_114121.1, 451 a.a. ~ 550 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HPRTAKTEKCPPKFSNNPKELTMETKYDNISRIQYHSVIRDPESKTAIFQHNGKKMEFVSSESVTPEDNDGFKPPREHLNSKTKGAQKDSSSNHVDEFED
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable