MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1405286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EFHD1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~33.81 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EFHD1(80303)
Description générale
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Immunogène
EFHD1 (NP_079478.1, 168 a.a. ~ 238 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLMALAKLSEIDVALEGVKGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable