Principaux documents
SAB1405281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
200 μL
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPEF2(79925)
Immunogène
FLJ23577 (NP_079143, 324 a.a. ~ 422 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable