SAB1405236
Monoclonal Anti-TGIF2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGIF2(60436)
Description générale
Immunogène
Sequence
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSPTGGLFNTPPPTPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQQDPSLPLLHTPIPLVSENP
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable