SAB1405228
Monoclonal Anti-HAMP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HEPC, HEPCIDIN, HFE2B, LEAP-1, LEAP1, PLTR
639,00 $
About This Item
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32.71 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAMP(57817)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
SVFPQQTGQLAELQPQDRAGARASWMPMFQRRRRRDTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable