Principaux documents
SAB1405202
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58.56 kDa
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLSCR3(57048)
Immunogène
PLSCR3 (AAH11735, 1 a.a. ~ 295 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGYLPPKGYAPSPPPPYPVTPGYPEPALHPGPGQAPVPAQVPAPAPGFALFPSPGPVALGSAAPFLPLPGVPSGLEFLVQIDQILIHQKAERVETFLGWETCNRYELRSGAGQPLGQAAEESNCCARLCCGARRPLRVRLADPGDRELLRLLRPLHCGCSCCPCGLQEMEVQAPPGTTIGHVLQTWHPFLPKFSIQDADRQTVLRVVGPCWTCGCGTDTNFEVKTRDESRSVGRISKQWGGLVREALTDADDFGLQFPLDLDVRVKAVLLGATFLIDYMFFEKRGGAGPSAITS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable