Documents
SAB1405088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BFAR antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
Synonyme(s) :
BAR, RNF47
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BFAR(51283)
Catégories apparentées
Immunogène
BFAR (AAH03054, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRFEDIQQNNDIVQSLAAFQKYGNDQIPLAPNTGRANQQMGGGFFSGVLTALTGVAVVLLVYHWSSRESEHDLLVHKAVAKWTAEEVVLWLEQLGPWASL
Forme physique
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable