Principaux documents
SAB1404978
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF281 antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ12859, FLJ14378, ZBP-99, ZNP-99
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.88 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ZNF281(23528)
Immunogène
ZNF281 (NP_036614, 787 a.a. ~ 893 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLTSQKEQKNLESSTGFQIPSQELASQIDPQKDIEPRTTYQIENFAQAFGSQFKSGSRVPMTFITNSNGEVDHRVRTSVSDFSGYTNMMSDVSEPCSTRVKTPTSQS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable