Key Documents
SAB1404957
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PASK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 6B7, ascites fluid
Synonyme(s) :
DKFZp434O051, DKFZp686P2031, KIAA0135, PASKIN, STK37
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B7, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PASK(23178)
Description générale
PAS domains regulate the function of many intracellular signaling pathways in response to both extrinsic and intrinsic stimuli. PASK is an evolutionarily conserved protein present in yeast, flies, and mammals.[supplied by OMIM
Immunogène
PASK (AAH63585, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable