SAB1404896
Monoclonal Anti-STMN2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SCG10, SCGN10, SGC10
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.88 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STMN2(11075)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
SPKKKDLSLEEIQKKLEAAEERRKSQEAQVLKQLAEKREHEREVLQKALEENNNFSKMAEEKLILKMEQIKENREANLAAIIERLQEKERHAAEVRRNKELQVELSG*
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable