Principaux documents
SAB1404877
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDAR antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
Synonyme(s) :
DL, ED1R, ED3, ED5, EDA-A1R, EDA1R, EDA3, FLJ94390
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Poids mol.
antigen ~38.76 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDAR(10913)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a member of the tumor necrosis factor receptor family. The encoded transmembrane protein is a receptor for the soluble ligand ectodysplasin A, and can activate the nuclear factor-kappaB, JNK, and caspase-independent cell death pathways. It is required for the development of hair, teeth, and other ectodermal derivatives. Mutations in this gene result in autosomal dominant and recessive forms of hypohidrotic ectodermal dysplasia. (provided by RefSeq)
Immunogène
EDAR (NP_071731, 64 a.a. ~ 178 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKDEDYGCVPCPAEKFSKGGYQICRRHKDCEGFFRATVLTPGDMENDAECGPCLPGYYMLENRPRNIYGMVCYSCLLAPPNTKECVGATSGASANFPGTSGSSTLSPFQHAHKEL
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable