Principaux documents
SAB1404862
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDC antibody produced in mouse
clone 6F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HNUDC, MNUDC, NPD011
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~62.52 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUDC(10726)
Description générale
NudC was first identified as a regulator of nuclear movement in the asexual reproductive cycle of the filamentous fungus Aspergillus nidulans. Human NUDC is a nuclear movement protein that associates with dynein (see DYNC1H1; MIM 600112) (Aumais et al., 2003 [PubMed 12679384]).[supplied by OMIM
Immunogène
NUDC (AAH02399, 1 a.a. ~ 331 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGGEQEEERFDGMLLAMAQQHEGGVQELVNTFFSFLRRKTDFFIGGEEGMAEKLITQTFSHHNQLAQKTRREKRARQEAERREKAERAARLAKEAKSETSGPQIKELTDEEAERLQLEIDQKKDAENHEAQLKNGSLDSPGKQDTEEDEGEDEKDKGKLKPNLGNGADLPNYRWTQTLSELDLAVPFCVNFRLKGKDMVVDIQRRHLRVGLKGQPAIIDGELYNEVKVEESSWLIEDGKVVTVHLEKINKMEWWSRLVSSDPEINTKKINPENSKLSDLDSETRSMVEKMMYDQRQKSMGLPTSDEQKKQEILKKFMDQHPEMDFSKAKFN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable