Principaux documents
SAB1404652
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cav3.3, KIAA1120
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNA1I(8911)
Catégories apparentées
Description générale
Voltage-dependent calcium channels control the rapid entry of Ca(2+) into a variety of cell types and are therefore involved in both electrical and cellular signaling. T-type channels, such as CACNA1I, are activated by small membrane depolarizations and can generate burst firing and pacemaker activity.[supplied by OMIM
Immunogène
CACNA1I (NP_066919, 233 a.a. ~ 331 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable