Principaux documents
SAB1404589
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MMP23B antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MIFR, MIFR-1, MMP22
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP23B(8510)
Catégories apparentées
Description générale
This gene (MMP23B) encodes a member of the matrix metalloproteinase (MMP) family, and it is part of a duplicated region of chromosome 1p36.3. Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. This gene belongs to the more telomeric copy of the duplicated region. (provided by RefSeq)
Immunogène
MMP23B (NP_008914, 241 a.a. ~ 340 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSQDELWGLHRLYGCLDRLFVCASWARRGFCDARRRLMKRLCPSSCDFCYEFPFPTVATTPPPPRTKTRLVPEGRNVTFRCGQKILHKKGKVYWYKDQEP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable