SAB1404585
Monoclonal Anti-CILP antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CILP-1, HsT18872
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CILP(8483)
Description générale
Immunogène
Sequence
NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFML
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable