Documents
SAB1404554
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF213 antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CR53, ZKSCAN21
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF213(7760)
Description générale
C2H2 zinc finger proteins, such as ZNF213, have bipartite structures in which one domain binds DNA or RNA and the other modulates target gene expression.[supplied by OMIM
Immunogène
ZNF213 (NP_004211, 133 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVPSEEAEPEAAGRGSQATGPPPTVGARRRPSVPQEQHSHSAQPPALLKEGRPGETTDTCFVSGVHGPVALGDIPFYFSREEWGTLDPAQRDLFWDIKRENSRNTTLGF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable