Principaux documents
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.46 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.24 mg/mL
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Séquence immunogène
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFRS3(6428)
Description générale
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SFRS3.
Immunogène
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Forme physique
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable