Principaux documents
SAB1404343
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RXRG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, ascites fluid
Synonyme(s) :
NR2B3, RXRC
200 μL
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~29.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RXRG(6258)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the antiproliferative effects of retinoic acid (RA). This receptor forms dimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. This gene is expressed at significantly lower levels in non-small cell lung cancer cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogène
RXRG (-, 1 a.a. ~ 33 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MYGNYSHFMKFPAGYGGCSSPALQLLLSTSLG
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable