SAB1403984
Monoclonal Anti-INSRR antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IRR
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.1 kDa
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INSRR(3645)
Description générale
The gene INSRR (insulin receptor related receptor) is mapped to human chromosome 1q21-q23. It belongs to the insulin receptor family of proteins. INSRR is mainly present in organs which are associated with acid/base generation. The protein has two N-terminal leucine-rich repeat domains, a cysteine-rich C domain and three C-terminal fibronectin type-III repeats.
Immunogène
Sequence
LYLNDYCHRGLRLPTSNNDPRFDGEDGDPEAEMESDCCPCQHPPPGQVLPPLEAQEASFQKKFENFLHNAITIPISPWKVTSINKSPQRDSGRHRRAAGPLRLGGNSSDF
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable