SAB1403609
Monoclonal Anti-BMP2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BMP2A
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMP2(650)
Description générale
Immunogène
Sequence
QAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVVLKNYQDMVVEGCGCR
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable