Principaux documents
SAB1403608
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BLVRA antibody produced in mouse
clone S2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BLVR, BVR, BVRA
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58.67 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BLVRA(644)
Description générale
Biliverdin reductases, such as BLVRA (EC 1.3.1.24), catalyze the conversion of biliverdin to bilirubin in the presence of NADPH or NADH (Komuro et al., 1996 [PubMed 8950184]).[supplied by OMIM
Immunogène
BLVRA (AAH08456, 1 a.a. ~ 296 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAEPERKFGVVVVGVGRAGSVRMRDLRNPHPSSAFLNLIGFVSRRELGSIDGVQQISLEDALSSQEVEVAYICSESSSHEDYIRQFLNAGKHVLVEYPMTLSLAAAQELWELAEQKGKVLHEEHVELLMEEFAFLKKEVVGKDLLKGSLLFTAGPLEEERFGFPAFSGISRLTWLVSLFGELSLVSATLEERKEDQYMKMTVCLETEKKSPLSWIEEKGPGLKRNRYLSFHFKSGSLENVPNVGVNKNIFLKDQNIFVQKLLGQFSEKELAAEKKRILHCLGLAEEIQKYCCSRK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable