Principaux documents
SAB1403507
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C9ORF103 antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
bA522I20.2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.22 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
C9orf103 (NP_001001551, 41 a.a. ~ 141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKTYRDILTQGKDGVALKCEESGKEAKQAEMQLLVVHLSGSFEVISGRLLKREGHFMPPELLQSQFETLEPPAAPENFIQISVDKNVSEIIATIMETLKMK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable