SAB1403506
Monoclonal Anti-MAP3K15 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ16518, bA723P2.3
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.67 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP3K15(389840)
Description générale
Immunogène
Sequence
LYHLQLKLKSNCITENPAGPYGQRTDKELIDWLRLQGADAKTIEKIVEEGYTLSDILNEITKEDLRYLRLRGGLLCRLWSAVSQYRRAQEASETKD
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable