SAB1403498
Monoclonal Anti-ANKRD37 antibody produced in mouse
clone 6E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Lrp2bp, MGC111507
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANKRD37(353322)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MLLLDCNPEVDGLKHLLETGASVNAPPDPCKQSPVHLAAGSGLACFLLWQLQTGADLNQQDVLGEAPLHKAAKVGSLECLSLLVASDAQIDLCNKNGQTAEDLAWSCGFPDCAKFLTTIKCMQTIKASEHPDRNDCVAVLRQKRSLGSVENTSGKRKC
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable