Principaux documents
SAB1403445
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBP7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRBP4, CRBPIV, MGC70641
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBP7(116362)
Description générale
Due to its chemical instability and low solubility in aqueous solution, vitamin A requires cellular retinol-binding proteins (CRBPs), such as RBP7, for stability, internalization, intercellular transfer, homeostasis, and metabolism.[supplied by OMIM
Immunogène
RBP7 (NP_443192.1, 35 a.a. ~ 134 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLLKPQKVIEQNGDSFTIHTNSSLRNYFVKFKVGEEFDEDNRGLDNRKCKSLVIWDNDRLTCIQKGEKKNRGWTHWIEGDKLHLEMFCEGQVCKQTFQRA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable