Principaux documents
SAB1403302
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-METTL2 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ11350, FLJ12760, METL, METTL2, METTL2A, PSENIP1
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~33.59 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... METTL2B(55798)
Description générale
This gene is a member of a family of methyltransferases that share homology with, but are distinct from, the UbiE family of methyltransferases. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogène
METTL2 (NP_060866.1, 41 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SQNQNHLKDWFLENKSEVCECRNNEDGPGLIMEEQHKCSSKSLEHKTQTPPVEENVTQKISDLEICAD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable