SAB1403232
Monoclonal Anti-ASB3 antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ASB-3, FLJ10123, FLJ10421, MGC12531, MGC132002, MGC996
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~83.09 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASB3(51130)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MDFTEAYADTCSTVGLAAREGNVKVLRKLLKKGRSVDVADNRGWMPIHEAAYHNSVECLQMLINADSSENYIKMKTFEGFCALHLAASQGHWKIVQILLEAGADPNATTLEETTPLFLAVENGQIDVLRLLLQHGANVNGSHSMCGWNSLHQASFQENAEIIKLLLRKGANKECQDDFGITPLFVAAQYGKLESLSILISSGANVNCQALDKATPLFIAAQEGHTKCVELLLSSGADPDLYCNEDSWQLPIHAAAQMGHTKILDLLIPLTNRACDTGLNKVSPVYSAVFGGHEDCLEILLRNGYSPDAQACLVFGFSSPVCMAFQKDCEFFGIVNILLKYGAQINELHLAYCLKYEKFSIFRYFLRKGCSLGPWNHIYEFVNHAIKAQAKYKEWLPHLLVAGFDPLILLCNSWIDSVSIDTPIFTLEFTNWKTLAPAVERMLSARASNAWILQQHIATVPSLTHLCRLEIRSSLKSERLRSDSYISQLPLPRSLHNYLLYEDVLRMYEVPELAAIQDG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable