Documents
SAB1403208
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGEH1 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
1-Apr, MAGEH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGEH1(28986)
Description générale
This gene is thought to be involved in apoptosis. Multiple polyadenylation sites have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
MAGEH1 (AAH11954, 1 a.a. ~ 219 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPRGRKSRRRRNARAAEENRNNRKIQASEASETPMAASVVASTPEDDLSGPEEDPSTPEEASTTPEEASSTAQAQKPSVPRSNFQGTKKSLLMSILALIFIMGNSAKEALVWKVLGKLGMQPGRQHSIFGDPKKIVTEEFVRRGYLIYKPVPRSSPVEYEFFWGPRAHVESSKLKVMHFVARVRNRCSKDWPCNYDWDSDDDAEVEAILNSGARGYSAP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable